3'-Bromacetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: m-Bromacetophenon1-(3-Bromphenyl)ethanon
MOLE31594381-25GEA 0 EUR
MOLE31594381-25G
3'-Bromacetophenon
3'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molekulargewicht: 199,05 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000083
CAS-Nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0