ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: α-Brom-2-methoxyacetophenon2-Methoxyphenacylbromid2-Brom-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-onBrommethyl-o-methoxyphenylketon2-Brom-2'-methoxyacetophenon
MOLE35811823-5GEA 0 EUR
MOLE35811823-5G
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekulargewicht: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000196
CAS-Nummer: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III