α-Brom-2-iodtoluol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-Iodbenzylbromidα-Brom-o-iodtoluol
MOLE55965489-5GEA 171 EUR
MOLE55965489-5G
α-Brom-2-iodtoluol
α-Brom-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molekulargewicht: 296,93 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55,5 °C
MDL Number: MFCD00236046
CAS-Nummer: 40400-13-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II