3-Brombenzylalkohol

Lieferant: Molekula

MOLE47984076-5GEA 81.8 EUR
MOLE47984076-5G
3-Brombenzylalkohol
3-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molekulargewicht: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004629
CAS-Nummer: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR