(4-Chlorphenyl)acetonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Chlorbenzylcyanid
MOLE16706246-500GEA 122 EUR
MOLE16706246-500G
(4-Chlorphenyl)acetonitril
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molekulargewicht: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30,5 °C
Dichte: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 133 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001918
CAS-Nummer: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,II