4-Chlorbenzylamin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE12327118-25GEA
0
EUR
MOLE12327118-25G
4-Chlorbenzylamin
4-Chlorbenzylamin
Formel:
C₇H₈ClN Molekulargewicht: 141,6 g/mol Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa) Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008121 CAS-Nummer: 104-86-9 EINECS: 203-245-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...