2-Chlor-p-toluidin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-methylanilin4-Amino-3-chlortoluol
MOLEM17655382EA 0 EUR
MOLEM17655382
2-Chlor-p-toluidin
2-Chlor-p-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molekulargewicht: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007666
CAS-Nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN-Nummer: 3429
ADR: 6.1,III