Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
6-Chlor-m-kresol ≥99%
Lieferant: Acros Organics
Gefahr
Synonyms: 2-Chlor-5-methylphenol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 196°C (760 mm Hg)
Melting Pt: 43 - 46 °C
Dichte: 1,215 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002175
CAS-Nummer: 615-74-7
EINECS: 210-444-9
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 100 g ACRO170411000
Glasflasche für Feststoffe 25 g ACRO170410250
Glass bottle 500 g ACRO170415000
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 45°C - 48°C
Flammpunkt 81°C
Siedepunkt 196°C (760mmHg)
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge