Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

6-Chlor-m-kresol

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-5-methylphenol



Formel: C₇H₇ClO
Molekulargewicht: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 1,215 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002175
CAS-Nummer: 615-74-7
EINECS: 210-444-9
UN-Nummer: 3437
ADR: 6.1,II

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
0,25 g EHERC11439300
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge