3-Chlorbenzylalkohol 99%

A11841.30EA 532 EUR
A11841.30
3-Chlorbenzylalkohol 99%
3-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molekulargewicht: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 236…237 °C
Dichte: 1,216
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004632
CAS-Nummer: 873-63-2
EINECS: 212-847-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR