Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
3-Chlor-p-kresol ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Synonyms: 3-Chlor-4-methylphenol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 228 °C
Melting Pt: 51-53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060319
CAS-Nummer: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
UN: 3437
ADR: 6.1,II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
25 g H27385.14
5 g H27385.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 51-53°
Formula weight 142.59
CAS No. 615-62-3
Purity 97%
Molecular formula C7H7ClO
MDL No. MFCD00060319
UN No. 3437
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping