2',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
A15982.22EA 213 EUR
A15982.22 A15982.14
2',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
2',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekulargewicht: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 287…289 °C
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008727
CAS-Nummer: 829-20-9
EINECS: 212-587-2