3'-Fluoracetophenon
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Fluoracetophenon
MOLE61250889-5GEA
0
EUR
MOLE61250889-5G
3'-Fluoracetophenon
3'-Fluoracetophenon
Formel:
C₈H₇FO Molekulargewicht: 138,14 g/mol Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000338 CAS-Nummer: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |