4'-Fluoracetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)ethanonp-Fluoracetophenon
MOLEM58089548EA 0 EUR
MOLEM58089548
4'-Fluoracetophenon
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molekulargewicht: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9