α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Aminobenzotrifluorid2-(Trifluormethyl)anilin
MOLE59569851-500GEA 0 EUR
MOLE59569851-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molekulargewicht: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN-Nummer: 2942
ADR: 6.1,III