6-Fluor-m-toluidin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-5-methylanilin3-Amino-4-fluortoluol
MOLE31695268-5GEA 131 EUR
MOLE31695268-5G
6-Fluor-m-toluidin
6-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekulargewicht: 125,15 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,109 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007654
CAS-Nummer: 452-84-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III