6-Fluor-m-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Fluor-5-methylanilin3-Amino-4-fluortoluol

M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL101354-25MLEA 211 EUR
SIAL101354-25ML
6-Fluor-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekulargewicht: 125,15 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,109 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007654
CAS-Nummer: 452-84-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR