α,α,α-Trifluor-p-kresol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)phenol4-Hydroxybenzotrifluorid
MOLEM80545511EA 0 EUR
MOLEM80545511
α,α,α-Trifluor-p-kresol
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekulargewicht: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7