2-Phenylethylisothiocyanat
Lieferant: Molekula
Synonyme: β-Phenethylisothiocyanat2-Phenethylisothiocyanat
MOLE24234941-5GEA 0 EUR
MOLE24234941-5G
2-Phenylethylisothiocyanat
2-Phenylethylisothiocyanat
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Molekulargewicht: 163,24 g/mol
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004821
CAS-Nummer: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5