o-Toluidin, Supelco®
Gefahr
Synonyme: 2-Methylanilin2-Aminotoluol2-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45979-250MGEA 16.2 EUR
45979-250MG
o-Toluidin, Supelco®
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekulargewicht: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007730
CAS-Nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN-Nummer: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674