o-Toluidin analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylanilin
, 2-Aminotoluol
, 2-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08310.0250EA
86.7
EUR
1.08310.0250
1.08310.1000
o-Toluidin analytisches Reagens, Supelco®
o-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molekulargewicht: 107,16 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –15 °C Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007730 CAS-Nummer: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN-Nummer: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 15 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 107.15 g/mol |
Boiling Point | 200 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.18 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 85 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 7.5 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.4 (H2O, 20 °C) Aqueous solution |
Ignition Point | 480 °C |
Saturation concentration | 0.9 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...