3-Nitro-o-toluidin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 2-Methyl-3-nitroanilin3-Nitro-2-methylanilin2-Amino-6-nitrotoluol

MOLEM65896124EA 0 EUR
MOLEM65896124
3-Nitro-o-toluidin
3-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Dichte: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007731
CAS-Nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN-Nummer: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR