4-Nitro-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 4-Nitro-2-methylanilin2-Amino-5-nitrotoluol2-Methyl-4-nitroanilin
MOLE31882578-500GEA 0 EUR
MOLE31882578-500G
4-Nitro-o-toluidin
4-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 135 °C
Dichte: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007734
CAS-Nummer: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN-Nummer: 2660
ADR: 6.1,III