2-Methoxybenzylamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE35102525-25GEA 88.3 EUR
MOLE35102525-25G
2-Methoxybenzylamin
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molekulargewicht: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III