4-Methoxybenzylamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE16466831-25GEA 0 EUR
MOLE16466831-25G
4-Methoxybenzylamin
4-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molekulargewicht: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III