2-Aminobenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)anilin(2-Aminophenyl)methanol
MOLE13182142-25GEA 0 EUR
MOLE13182142-25G
2-Aminobenzylalkohol
2-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Molekulargewicht: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007749
CAS-Nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7