2,6-Diaminotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: 1,3-Diamino-2-methylbenzol2-Methyl-m-phenylendiaminToluylen-2,6-diaminToluol-2,6-diamin
EHERC12197800EA 33.5 EUR
EHERC12197800
2,6-Diaminotoluol
2,6-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekulargewicht: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 280…282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113 °C
MDL Number: MFCD00007800
CAS-Nummer: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III