3-Nitrobenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(3-Nitrophenyl)methanol
MOLEM65573172EA
0
EUR
MOLEM65573172
3-Nitrobenzylalkohol
3-Nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₇NO₃ Molekulargewicht: 153,14 g/mol Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 26…27 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007273 CAS-Nummer: 619-25-0 EINECS: 210-588-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...