3,5-Dimethoxytoluol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzol
MOLEM24183551EA 0 EUR
MOLEM24183551
3,5-Dimethoxytoluol
3,5-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molekulargewicht: 152,19 g/mol
MDL Number: MFCD00015435
CAS-Nummer: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9