3,5-Dihydroxytoluol
Lieferant: Molekula
Synonyme: Orcin5-Methylresorcin
MOLE12793573-25GEA 243 EUR
MOLE12793573-25G
3,5-Dihydroxytoluol
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
Molekulargewicht: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109 °C
Dichte: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995