2-Methylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluhydrochinon
, 2,5-Dihydroxytoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20801.0100EA
70.1
EUR
8.20801.0100
8.20801.9999
2-Methylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydrochinon
Formel:
C₇H₈O₂ Molekulargewicht: 124,14 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002345 CAS-Nummer: 95-71-6 EINECS: 202-443-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 77 g/l (25 °C) |
Melting Point | 124 - 127 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 285 °C |
Flash Point | 172 °C |
Ignition Point | 468 °C |