Bromchlorphenolblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
510998-5GEA 193 EUR
510998-5G
Bromchlorphenolblau, Sigma-Aldrich®
Bromchlorphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
Molekulargewicht: 581,06 g/mol
Siedepunkt: 603 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 250…251 °C
MDL Number: MFCD00047291
CAS-Nummer: 2553-71-1
EINECS: 219-861-0