Bismut(III)oxid ≥99,0% (durch EDTA Titration), BAKER ANALYZED® für elektronische Keramik, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Dibismuttrioxid
1159-REA 0 EUR
1159-R
Bismut(III)oxid ≥99,0% (durch EDTA Titration), BAKER ANALYZED® für elektronische Keramik, J.T.Baker®
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Molekulargewicht: 465,96 g/mol
Schmelzpunkt: 258…262 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 201-004-7
REACH-Nummer: 01-2119498295-24
Merck Index: 13,07325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Microelectronic Use
Assay (as Bi₂O₃) (by EDTA titrn) ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO₃) ≤0.03 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.002 %
Aluminum (Al) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Silicon (Si) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Average Particle Diameter, µm (APD) ≤15
Particle Diameter - at 90%, For Information Only
Specific Surface Area, m²/g, For Information Only
Bulk Density (g/cc), For Information Only
Mesh (Wet Screen Analysis) - On U.S. No. 325 Sieve, For Information Only