Triphenylmethan
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tritan
MOLE38673033-100GEA
0
EUR
MOLE38673033-100G
Triphenylmethan
Triphenylmethan
Formel:
C₁₉H₁₆ Molekulargewicht: 244,34 g/mol Siedepunkt: 359 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 90…92 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004763 CAS-Nummer: 519-73-3 EINECS: 208-275-0 Merck Index: 12,09871 |