1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol
, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-brombenzol
, 5-Brom-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
, 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
MOLE60925449-25GEA
0
EUR
MOLE60925449-25G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ Molekulargewicht: 293,01 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 1,7048 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000381 CAS-Nummer: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...