α,α'-Dichlor-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Bis(chlormethyl)benzol
, m-Xylylendichlorid
, m-Xyloldichlorid
A11548.22EA
272
EUR
A11548.22
A11548.14
A11548.09
α,α'-Dichlor-m-xylol ≥97%
α,α'-Dichlor-m-xylol
Formel:
C₈H₈Cl₂ Molekulargewicht: 175,06 g/mol Siedepunkt: 250…255 °C Schmelzpunkt: 33…37 °C Dichte: 1,302 Flammpunkt: 144 °C (291 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000912 CAS-Nummer: 626-16-4 EINECS: 210-932-1 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1,II |