α,α'-Dichlor-m-xylol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,3-Bis(chlormethyl)benzolm-Xylylendichloridm-Xyloldichlorid
MOLE32404482-100GEA 342 EUR
MOLE32404482-100G
α,α'-Dichlor-m-xylol
α,α'-Dichlor-m-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
Molekulargewicht: 175,06 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000912
CAS-Nummer: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1,II