4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-onp-(Trifluormethyl)acetophenon4-Acetylbenzotrifluorid
MOLEM84087027EA 0 EUR
MOLEM84087027
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molekulargewicht: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0