5-Iod-m-xylol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethyl-5-iodbenzol3,5-Dimethyliodbenzol3,5-Dimethyl-1-iodbenzol
ACRO309250250EA 102 EUR
ACRO309250250 ACRO309250050
5-Iod-m-xylol 99%
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Molekulargewicht: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %