3,5-Xylylisothiocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dimethylphenylisothiocyanat
A11302.14EA 209 EUR
A11302.14 A11302.06
3,5-Xylylisothiocyanat ≥99%
3,5-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Molekulargewicht: 163,24 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041082
CAS-Nummer: 40046-30-8
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,II