2-Methylbenzophenon
Lieferant: Molekula
MOLE43163288-100GEA 0 EUR
MOLE43163288-100G
2-Methylbenzophenon
2-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Molekulargewicht: 196,25 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,1098 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008518
CAS-Nummer: 131-58-8
EINECS: 205-032-0
Merck Index: 12,07470