3-Methylbenzophenon
Lieferant: Molekula
MOLEM23534468EA 0 EUR
MOLEM23534468
3-Methylbenzophenon
3-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Molekulargewicht: 196,25 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0…2 °C
Dichte: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00008535
CAS-Nummer: 643-65-2
EINECS: 211-401-7