4-Methylbenzophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: p-Methylbenzophenon
MOLEM68881194EA 88.3 EUR
MOLEM68881194
4-Methylbenzophenon
4-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Molekulargewicht: 196,25 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008553
CAS-Nummer: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470