2-Mesitylensulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: MesitylensulfonylchloridMesitylen-2-sulfonylchlorid2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid
MOLE27848042-100GEA 0 EUR
MOLE27848042-100G
2-Mesitylensulfonylchlorid
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molekulargewicht: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007434
CAS-Nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II