2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonsäurechlorid2,4,6-Triisopropylbenzol-1-sulfonylchlorid2,4,6-Triisopropylbenzolsulfochlorid
MOLEM19580711EA 0 EUR
MOLEM19580711
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₅H₂₃ClO₂S
Molekulargewicht: 302,87 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007433
CAS-Nummer: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II