2,2',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 101)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20010100EA 65.8 EUR
EHERC20010100
2,2',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 101)
2,2',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 101)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molekulargewicht: 326,44 g/mol
Schmelzpunkt: 76,5 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 37680-73-2
UN-Nummer: 2315
ADR: 9,II