Benzylbutylphthalat-[Ring-D4] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM13690.1EA 491 EUR
PROOCILDLM13690.1 CAMBDLM-1369-0.1
Benzylbutylphthalat-[Ring-D4] (98% D)
Benzylbutylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₁₉H₁₆D₄O₄
CAS-Nummer: 93951-88-3