2-Phenylanilin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Biphenyl-2-ylamin

MOLEM26380604EA 0 EUR
MOLEM26380604
2-Phenylanilin
2-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molekulargewicht: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007701
CAS-Nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR