Biphenyl-4-ol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Hydroxybiphenyl
, 4-Phenylphenol
, 4-Hydroxydiphenyl
, 1-Hydroxy-4-phenylbenzol
MOLE35939801-1KGEA
138
EUR
MOLE35939801-1KG
Biphenyl-4-ol
Biphenyl-4-ol
Formel:
C₁₂H₁₀O Molekulargewicht: 170,21 g/mol Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 162 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002347 CAS-Nummer: 92-69-3 EINECS: 202-179-2 Merck Index: 12,07459 |