p-Terphenyl
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
4-Phenyl-1,1'-biphenyl
, 1,4-Terphenyl
, 1,4-Diphenylbenzol
, 4-Phenylbiphenyl
EHERC20935000EA
54.6
EUR
EHERC20935000
p-Terphenyl
p-Terphenyl
Formel:
C₁₈H₁₄ Molekulargewicht: 230,31 g/mol Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 210…211 °C Dichte: 1,234 g/cm³ (0 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003061 CAS-Nummer: 92-94-4 EINECS: 202-205-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...